Learn More
3-Aminobenzene-1-sulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10784013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10784013 1 g Amber Glass Bottle 1g
10123424 25 g Amber Glass Bottle 25g
10160652 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10784013 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01949DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 98-18-0
Formula molecolare C6H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 172.202
InChI Key JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC Name 3-aminobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzene-1-sulfonamide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare NH2C6H4SO2NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.21
Percent Purity 97%