Learn More
3-Aminobenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 15409687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15409687 1 g 1g
15419687 5 g 5g
15429687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15409687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52909.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 30418-59-8 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
Solubility
Soluble in water (partly miscible).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30418-59-8
Formula molecolare C6H8BNO2
Molecular Weight (g/mol) 136.945
Numero MDL MFCD00007755
InChI Key JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
PubChem CID 92269
IUPAC Name (3-aminophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzeneboronic acid
Punto di fusione 138°C to 143°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly miscible).
Peso formulazione 136.95
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminobenzeneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (m-Aminophenyl)metaboric acid