Learn More
3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11452050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452050 5 g 5g
11442050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11452050 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28448.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 210907-84-9
Formula molecolare C12H18BNO2
Molecular Weight (g/mol) 219.09
Numero MDL MFCD03453668
InChI Key YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
PubChem CID 2734655
IUPAC Name 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 87°C to 93°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 219.09
Percent Purity 97%