Learn More
3-Aminobenzenesulfonamide, 97+%
Codice prodotto. 11464907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11464907 5 g 5g
11474907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21857.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-18-0 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-18-0
Formula molecolare C6H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 172.202
Numero MDL MFCD00035781
InChI Key JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC Name 3-aminobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzenesulfonamide
Punto di fusione 139°C to 142°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 172.21
Percent Purity ≥97%