Learn More
3-Aminobenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30049071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30049071 25 mg 25mg
30051813 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049071 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0217.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Aminobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzoic acid
CAS 99-05-8
Nomi componenti o analita 3-Aminobenzoic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Mesalazine Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMILES Nc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC Name 3-aminobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Quantità 25 mg
Peso formulazione 137.0477 g/mol