Learn More
3-Aminobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30136444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136444 100 g 100g
30011794 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA591490100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-05-8
Formula molecolare C7 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Sinonimo 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Benzoic acid, 3-amino- (9CI, ACI), 3-Aminobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, m-amino- (8CI), 3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, Aniline-3-carboxylic acid, m-Aminobenzoic acid, m-Anthranilic acid, m-Carboxyaniline, m-Carboxyphenylamine, MeSH ID: D062368, NSC 15012
IUPAC Name 3-aminobenzoic acid
SMILES Nc1cccc(c1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzoic acid
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Peso formulazione 137.0477