Learn More
3-Aminobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30325716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325716 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5917205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Formula molecolare C7 H6 F3 N
Quantità 5 g
Sinonimo 3-(Trifluoromethyl)aniline, Niflumic Acid Imp. C (EP), Flutamide Imp. D (EP), Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 3-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), m-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Amino-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)phenylamine, 3-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Aminobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)aniline, m-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, m-Aminobenzal fluoride, m-Aminobenzotrifluoride, m-Trifluoromethylaniline, NSC 4540, α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
InChI Formula InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 161.12
Peso formulazione 161.0452