Learn More
3-Aminobenzyl alcohol, 97%
Codice prodotto. 10387600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387600 5 g Bottiglia in vetro 5g
10390254 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10387600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184570050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1877-77-6
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.16
Numero MDL MFCD00007817
InChI Key OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
PubChem CID 80293
IUPAC Name (3-aminophenyl)methanol
SMILES NC1=CC=CC(CO)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzyl alcohol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91.0°C to 95.0°C
Colore Beige or Beige-Gray to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CH2OH
Quantità 5 g
Beilstein 13, 619
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminobenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.