Learn More
3-Aminobiphenyl-d9, TRC
Codice prodotto. 30322745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322745 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322745 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6017752.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobiphenyl-d9
CAS 1020718-93-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12 2H9 H2 N
Quantità 2.5 mg
Sinonimo [1,1'-Biphenyl-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-d9]-3-amine, 3-Biphenylamine (ring-D9), (1,1'-Biphenyl-3-yl)amine (ring-D9), 3-Amino-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-nonadeuterio-1,1'-biphenyl, 3-Aminobiphenyl (ring-D9), 3-Phenylaniline (ring-D9), m-Aminobiphenyl (ring-D9), m-Phenylaniline (ring-D9)
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c(N)c2[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 178.28
Peso formulazione 178.1456
Percent Purity >95