Learn More
3-Aminocoumarin, 97%
Codice prodotto. 11499830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499830 2 g 2g
11368905 100 mg 100mg
11358905 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499830 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14031.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1635-31-0 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1635-31-0
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD00016965
InChI Key QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
PubChem CID 74217
IUPAC Name 3-aminochromen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminocoumarin
Punto di fusione 135°C to 137°C
Quantità 2 g
Beilstein 128033
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 97%