Learn More
3-Aminocoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13525040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13525040 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13525040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449510010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminocoumarin
CAS 1635-31-0
Punto di fusione 135.0°C to 139.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H7NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
InChI Key QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
IUPAC Name 3-aminochromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 161.16
PubChem CID 74217
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminocoumarin