Learn More
3-Aminocrotononitrile, 96%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10626932 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626932 500 g Plastic bottle 500g
10606742 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626932 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152455000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-61-2
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00008071,MFCD00008071
InChI Key DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Sinonimo 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
IUPAC Name (Z)-3-aminobut-2-enenitrile
SMILES C\C(N)=C/C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminocrotononitrile
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(NH2)=CHCN
Quantità 500 g
Beilstein 03, 660
Peso formulazione 82.1
Percent Purity 96%
Forma fisica Flakes