Learn More
3-Aminoisonicotinic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10223572
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
7579-20-6
C6H5N2O2
137.12
MFCD00137840
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
459531
3-aminopyridine-4-carboxylic acid
NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
7579-20-6
C6H5N2O2
137.12
MFCD00137840
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
459531
3-aminopyridine-4-carboxylic acid
NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Materiale o nome chimico 3-Aminoisonicotinic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 95%