Learn More
3-Aminoisoxazole, 95%
Codice prodotto. 10748045 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748045 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10386314 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748045 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 133530050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1750-42-1 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1750-42-1
Formula molecolare C3H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Numero MDL MFCD00038814
InChI Key RHFWLPWDOYJEAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminoisoxazole, isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 3-amino isoxazole, isoxazolamine, 3-amineisoxazole, aminoisoxazole, 3-aminoisoxazol, 3-amino-1,2-oxazole, amino-isoxazole
PubChem CID 1810216
IUPAC Name 1,2-oxazol-3-amine
SMILES C1=CON=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminoisoxazole
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.3800g/mL
Punti di ebollizione 226°C to 228°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.38
Peso formulazione 84.08
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminoisoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.