Learn More
3-(Aminomethyl)pyridine, 98+%
Descrizione
It finds its application as a rubefacient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It finds its application as a rubefacient.
Solubility
Fully miscible in water. Soluble in chloroform, ethyl acetate and methanol.
Notes
Air sensitive. Store away from air, carbon dioxide and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep away from ignition sources. Store under inert gas.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Aminomethyl)pyridine |
| Punto di fusione | -21°C |
| Densità | 1.062 |
| pH | 11 to 12 |
| Punti di ebollizione | 226°C |
| Punto d'infiammabilità | 100°C (212°F) |
| Odore | Amine-like |
| Indice di rifrazione | 1.551 |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN2735 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-(Aminomethyl)pyridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinemethanamine