Learn More
3-Aminooxetane, 95%
Codice prodotto. 15483768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15483768 250 mg 250mg
15493768 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483768 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57248.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73.095 g/mol
It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in medicine.
Solubility
Slightly soluble in water
Notes
Air sensitive. Store in a cool ventilated place. Avoid strong oxidizing materials and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21635-88-1
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.095
Numero MDL MFCD08544363
InChI Key OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
IUPAC Name oxetan-3-amine
SMILES C1C(CO1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminooxetane
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.05 g/mL
Punti di ebollizione 99°C
Punto d'infiammabilità 24°C (75°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN1993
Sensibilità Air sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid