Learn More
3-Aminopentane, 98%
Codice prodotto. 15488799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488799 5 g 5g
11391557 25 g 25g
11301567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15488799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02250.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-24-0
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.17
Numero MDL MFCD00008096
InChI Key PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
IUPAC Name pentan-3-amine
SMILES CCC(N)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopentane
Densità 0.748
Punti di ebollizione 89°C to 91°C
Punto d'infiammabilità 2°C (35°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4055
Quantità 5 g
Numero UN UN1106
Beilstein 635658
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 87.17
Percent Purity 98%