Learn More
3-Aminophenol, 99%
Codice prodotto. 10319323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10319323 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10249263 5 g Bottiglia in vetro 5g
10386590 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10319323 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146100010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-27-5
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00007786
InChI Key CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC Name 3-aminophenol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121.0°C to 124.0°C
Colore Gray or Pink to White
Punti di ebollizione 164°C (15.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 155°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4OH
Quantità 1 kg
Beilstein 13, 401
Indice di Merck 15, 456
Informazioni di solubilità Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol, ether and amyl alcohol, slightly soluble in benzene, very slightly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.