Learn More
3-Aminophenylacetylene, 98%
Descrizione
It is used as Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is used as Pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heavy metal powders.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Aminophenylacetylene |
| Punto di fusione | 22°C |
| Densità | 1.04 |
| Punti di ebollizione | 70°C (1 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >100°C (212°F) |
| Indice di rifrazione | 1.617 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 2935417 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 117.15 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Aminophenylacetylene
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophenylacetylene