Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Aminophenylboronic acid hemisulfate |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | H2NC6H4B(OH)2·1/2H2SO4 |
| Quantità | 25 g |
| IUPAC Name | (3-aminophenyl)boronic acid;sulfuric acid |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Aminophenylboronic acid hemisulfate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.