Learn More
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure
Codice prodotto. 10480364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10480364 1 g Bottiglia in vetro 1g
10478120 5 g Bottiglia in vetro 5g
10511981 25 g Bottiglia in vetro 25g
11995651 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10480364 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153850010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure, Quantity: 25g, Packaging: Glass bottle, Blue-Purple to Green, Grade: Pure, Melting Point: 319.0 deg.C to 320.0 deg.C, Molecular Weight: 177.16, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 98%, Beilstein: 25,IV,4192, CAS: 521-31-3, CAS Max %: 100.0 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-31-3
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00006890
InChI Key HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminophthalhydrazide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 319.0°C to 320.0°C
Colore Blue-Purple to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 25,IV,4192
Indice di Merck 15,566
Informazioni di solubilità (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminophthalhydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide