Learn More
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure
Codice prodotto. 11995651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995651 100 g Bottiglia in vetro 100g
10480364 1 g Bottiglia in vetro 1g
10478120 5 g Bottiglia in vetro 5g
10511981 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11995651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153851000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure, Quantity: 25g, Packaging: Glass bottle, Blue-Purple to Green, Grade: Pure, Melting Point: 319.0 deg.C to 320.0 deg.C, Molecular Weight: 177.16, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 98%, Beilstein: 25,IV,4192, CAS: 521-31-3, CAS Max %: 100.0 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-31-3
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00006890
InChI Key HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminophthalhydrazide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 319.0°C to 320.0°C
Colore Blue-Purple to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 25,IV,4192
Indice di Merck 15,566
Informazioni di solubilità (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Powder