Learn More
3-Aminophthalhydrazide, 98%
Codice prodotto. 11422028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422028 25 g 25g
11412028 5 g 5g
11432028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14597.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Alfa Aesar 3-Aminophthalhydrazide, 98%, Quantity: 25g, Melting Point: 325 deg.C to 330 deg.C, Molecular Weight: 177.163, Percent Purity: 98%, Beilstein: 383929, CAS: 521-31-3, EINECS Number: 208-309-4, Formula Weight: 177.16, Health Hazard 1: H315-H319-H335 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177.163 g/mol
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, strong bases and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-31-3
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.163
Numero MDL MFCD00006890
InChI Key HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminophthalhydrazide
Punto di fusione 325°C to 330°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 383929
Indice di Merck 14,5600
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminophthalhydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide