Learn More
3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade, TRC
Codice prodotto. 30310610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310610 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6277105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade
CAS 1852533-96-0
Formula molecolare C8H7NO4 . HCl . 2(H2O)
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO4.ClH.2H2O/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;;;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O
IUPAC Name 3-aminophthalic acid;dihydrate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 253.64
Peso formulazione 253.0353