Learn More
3-Aminopropanol (Propanolamine), Mikromol™
Descrizione
3-Aminopropanol (Propanolamine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-1-propanol |
| CAS | 156-87-6 |
| Nomi componenti o analita | 3-Amino-1-propanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C3 H9 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 3-Aminopropanol, 3-Amino-1-propanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | NCCCO |
| IUPAC Name | 3-aminopropan-1-ol |
| Vedi altri risultati |