Learn More
3-Aminopropionitrile, 98%, stabilized
Codice prodotto. 11925621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11925621 25 g Bottiglia in vetro 25g
10684272 1 g Bottiglia in vetro 1g
10567021 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11925621 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 351750250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-18-8
Formula molecolare C3H6N2
Molecular Weight (g/mol) 70.10
Numero MDL MFCD00014820
InChI Key AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
IUPAC Name 3-aminopropanenitrile
SMILES NCCC#N
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Aminopropionitrile
Nota nome Stabilized
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9584g/mL
Punti di ebollizione 185.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4365 to 1.4395
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,465
Gravità specifica 0.9584
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Stabilizzatore potassium carbonate
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Aminopropionitrile, stabilized
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.