Learn More
3-Aminopropionitrile (Stabilized with K2CO3), TRC
Codice prodotto. 30328592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328592 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328592 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6281001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Aminopropionitrile
CAS 151-18-8
Formula molecolare C3H6N2
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Amino-propionitrile, beta-Amino-propionitrile, 1-Cyano-2-aminoethane, 2-Cyanoethylamine, 3-Aminopropanenitrile, Aminopropionitrile, BAPN, N-(2-Cyanoethyl)amine, NSC 40641, beta-Alaninenitrile, beta-Aminopropionitrile, beta-Cyanoethylamine
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2/c4-2-1-3-5/h1-2,4H2
SMILES NCCC#N
IUPAC Name 3-aminopropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Peso formulazione 70.0531