Learn More
(3-Aminopropyl)phosphonic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10676714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676714 5 g Bottiglia in vetro 5g
10526071 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10676714 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344940050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13138-33-5
Formula molecolare C3H10NO3P
Molecular Weight (g/mol) 139.09
Numero MDL MFCD00008222
InChI Key GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropyl phosphonic acid, aminopropylphosphonate, 3-aminopropylphosphonicacid, unii-vm92t06vpb, 3-amino-propyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 3-aminopropyl, vm92t06vpb, 3-phosphonopropylamine, phosphate analogue, 8, pubchem10325
PubChem CID 97587
IUPAC Name 3-aminopropylphosphonic acid
SMILES C(CN)CP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Aminopropyl)phosphonic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 290.0°C to 294.0°C
Colore Green to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2(CH2)3P(O)(OH)2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Peso formulazione 139.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Aminopropyl)phosphonic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.