Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilane, 99%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10678429 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10678429 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10668429 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10678429 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430948000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 919-30-2
Formula molecolare C9H23NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 221.37
Numero MDL MFCD00008207,MFCD01324904
InChI Key WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC Name 3-triethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopropyltriethoxysilane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.9420g/mL
Punti di ebollizione 217.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Quantità 800 mL
Gravità specifica 0.942
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 221.37
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.