Learn More
3-Aminopropyltrimethoxysilane, 95%
Codice prodotto. 13498518 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13498518 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10673532 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10589453 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13498518 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313250025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13822-56-5
Formula molecolare C6H17NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 179.29
Numero MDL MFCD00008206
InChI Key SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopropyltrimethoxysilane
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 2.5 L
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water.
Peso formulazione 179.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid