Learn More
3-Aminopyrazine-2-carboxamide, 96%
Codice prodotto. 15410309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15410309 5 g 5g
15420309 250 mg 250mg
15400309 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15410309 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63553.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32587-10-3 | C5H6N4O | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32587-10-3
Formula molecolare C5H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD03407446
InChI Key SFSMATGDLFHTHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aminopyrazine carboxamide, 3-aminopyrazinecarboxamide, 3-amino-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxylic acid amide, 3-amino-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxamide, 2-pyrazinecarboxamide,3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino-7ci,9ci
PubChem CID 280292
IUPAC Name 3-aminopyrazine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=NC=CN=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopyrazine-2-carboxamide
Quantità 5 g
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid