Learn More
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11440128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440128 5 g 5g
11430128 1 g 1g
11450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23707.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-1-5424
Numero MDL MFCD00006141
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 204°C to 206°C (decomposition)
Formula molecolare C5H5N3O2
Quantità 5 g
Beilstein 124835
Sinonimo 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
InChI Key ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
IUPAC Name 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 139.11
PubChem CID 72656
Peso formulazione 139.11
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid