Learn More
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 99+%
Codice prodotto. 10436900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10436900 5 g Bottiglia in vetro 5g
10375970 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10436900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104500050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-1-5424
Formula molecolare C5H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00006141
InChI Key ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
PubChem CID 72656
IUPAC Name 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 201°C to 205°C
Colore Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid