Learn More
3-Aminopyrazine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052126 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0560.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Aminopyrazine-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
CAS 1-1-5424
Nomi componenti o analita 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H5 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino- (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Amino-3-carboxypyrazine, 2-Aminopyrazine-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-pyrazinoic acid, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 3-Aminopyrazinecarboxylic acid, NSC 13148, NSC 225114
InChI Formula InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H2,6,8)(H,9,10)
SMILES Nc1nccnc1C(=O)O
IUPAC Name 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Quantità 25 mg
Peso formulazione 139.0382 g/mol