Learn More
3-Aminopyrazole, 98%
Codice prodotto. 10762021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762021 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10361384 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171030025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1820-80-0
Formula molecolare C3H5N3
Molecular Weight (g/mol) 83.09
Numero MDL MFCD00005236
InChI Key JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
IUPAC Name 1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=C(NN=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopyrazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33.0°C to 39.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 218.0°C (122.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Beilstein 24, 14
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 83.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Oily Liquid or Low Melting Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopyrazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.