Learn More
3-Aminopyrazole, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Aminopyrazole |
| CAS | 1820-80-0 |
| Formula molecolare | C3 H5 N3 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6) |
| SMILES | Nc1cc[nH]n1 |
| IUPAC Name | 1H-pyrazol-3-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 83.09 |
| Peso formulazione | 83.0483 |