Learn More
3-Aminopyrazole, TRC
Codice prodotto. 30322038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30322038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322038 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6289501G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopyrazole
CAS 1820-80-0
Formula molecolare C3 H5 N3
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
SMILES Nc1cc[nH]n1
IUPAC Name 1H-pyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 83.09
Peso formulazione 83.0483