Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Aminopyridine |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 60.0°C to 63.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Punti di ebollizione | 248.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 124°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Show More |