Learn More
3-Aminopyridine, TRC
Codice prodotto. 30011483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011483 10 g 10g
30009926 100 g 100g
30010298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011483 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA62901510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 462-08-8
Formula molecolare C5 H6 N2
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Sinonimo Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine
IUPAC Name pyridin-3-amine
SMILES Nc1cccnc1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopyridine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
Peso formulazione 94.0531