Learn More
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011520
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
6530-09-2
C7H14N2·2ClH
199.12
MFCD00137395
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
6530-09-2
C7H14N2·2ClH
199.12
MFCD00137395
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 321°C to 323°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 3-aminoquinuclidine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, quinuclidine, 3-amino-, dihydrochloride, 3aminoquinuclidine dihydrochloride, quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3-amino-1-azabicyclo 2.2.2 octane dihydrochloride, quinuclidine-3-ylamine, chloride, chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
SMILES C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
IUPAC Name 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine;dihydrochloride
PubChem CID 197853
Peso formulazione 199.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.