Learn More
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10173140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10173140 25 g Bottiglia in vetro 25g
10011520 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10173140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146150250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6530-09-2 | C7H14N2·2ClH | 199.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6530-09-2
Formula molecolare C7H14N2·2ClH
Molecular Weight (g/mol) 199.12
Numero MDL MFCD00137395
InChI Key STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
ChEBI CHEBI:47953
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 321°C to 323°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Sinonimo 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1CN2CCC1CC2
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
PubChem CID 65041
Peso formulazione 199.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.