Learn More
3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| CAS | 6530-09-2 |
| Formula molecolare | C7H16Cl2N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Hydrochloride, 3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride, NSC 93906 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC Name | 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine;dihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.12 |
| Peso formulazione | 198.0691 |