Learn More
3-Aminorifamycin S (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30011862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011862 2.5 mg 2.50mg
30010358 5 mg 5mg
30011595 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30011862 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6292732.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51756-80-0
Formula molecolare C37H46N2O12
Molecular Weight (g/mol) 710.77
Sinonimo 3-Amino-1,4-dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin;
IUPAC Name [(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-26-amino-2,15,17-trihydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23,27,29-tetraoxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaen-13-yl] acetate
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C(N)C(=O)c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Aminorifamycin S (Technical Grade)
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H46N2O12/c1-15-11-10-12-16(2)36(47)39-27-26(38)31(44)23-24(32(27)45)30(43)20(6)34-25(23)35(46)37(8,51-34)49-14-13-22(48-9)17(3)33(50-21(7)40)19(5)29(42)18(4)28(15)41/h10-15,17-19,22,28-29,33,41-43H,38H2,1-9H3,(H,39,47)/b11-10+,14-13+,16-12-/t15-,17+,18+,19+,22-,28-,29+,33+,37-/m0/s1
Peso formulazione 710.3051