Learn More
3-Aminosalicylic acid, 97%
Codice prodotto. 10753334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
Codice prodotto. 10753334
Marca: Thermo Scientific Acros 225260500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 570-23-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 570-23-0
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00010299
InChI Key IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
IUPAC Name 3-amino-2-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminosalicylic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240.0°C
Colore Beige to Gray-Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.