Learn More
3-Aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10673023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10673023 1 g Amber Glass Bottle 1g
10191262 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10673023 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00759DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 58327-75-6
Formula molecolare C8H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 194.208
Numero MDL MFCD03783349
InChI Key HGKGNTBBCCWIRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, maybridge4_002771, 3-amino-2-carboxythieno 2,3-b pyridine, 3-aminothiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 3-amino
PubChem CID 323535
IUPAC Name 3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.21
Percent Purity 97%