Learn More
3-Aminothiobenzamide, 97%
Codice prodotto. 15438267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15438267 1 g 1g
15448267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15438267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51806.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78950-36-4 | C7H8N2S | 152.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78950-36-4
Formula molecolare C7H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 152.215
Numero MDL MFCD04973325
InChI Key ZKWTUTBIHCNCKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminothiobenzamide, 3-aminobenzothioamide, 3-amino-thiobenzamide, 3-aminobenzene-1-carbothioamide, 3-aminobenzthioamide, 3-azanylbenzenecarbothioamide, #, benzenecarbothioamide,3-amino, 3-amino-benzenecarbothioamide, amino 3-aminophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2060897
IUPAC Name 3-aminobenzenecarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminothiobenzamide
Punto di fusione 127°C to 131°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 152.21
Percent Purity 97%