Learn More
3-arylisoquinolinamine derivative, MedChemExpress
Descrizione
3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-arylisoquinolinamine derivative |
| CAS | 1029008-71-6 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H19N3O |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (170.44 mM) |
| SMILES | NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(C=C3)=C1C=C3N(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 293.36 |
| Peso formulazione | 293.36 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only