Learn More
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15585986 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15585986 100 g 100g
15565986 5 g 5g
15575986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15585986 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457701000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 112626-50-3
Formula molecolare C7H13N·ClH
Molecular Weight (g/mol) 147.65
InChI Key HVZRRRPCVOJOLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride, octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hcl, 3-azabicyclo 3,3,0 octane hcl, 3-azabicyclo 3.3.0 octanehydrochloride, 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, pubchem9779, cis-octahydro-cyclopenta c pyrrole hydrochloride, c7h14ncl, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride;
PubChem CID 21572123
IUPAC Name 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrole;hydrochloride
SMILES C1CC2CNCC2C1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Punto di fusione 116.0°C to 118.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to max. 101.5% min. (Argentometry)
Quantità 100 g
Peso formulazione 147.65
Percent Purity 99%