Learn More
3-Azabicyclo[3.3.0]octane Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30333066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333066 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA79534025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Formula molecolare C7 H13 N . Cl H
Quantità 25 g
Sinonimo Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI)
InChI Formula InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
SMILES Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC Name 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrole;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 147.65
Peso formulazione 147.0815