Learn More
3-Azido-1-propylamine
Codice prodotto. 15417029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417029 100 mg 100mg
15407029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65668.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity | CAS: 88192-19-2 | C3H8N4 | 100.125 g/mol
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity3-Azido-1-propylamine is used in the preparation of perylenedimides derivative by reacting with 1,6,7,12-tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxyanhydride, which is used in click chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity3-Azido-1-propylamine is used in the preparation of perylenedimides derivative by reacting with 1,6,7,12-tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxyanhydride, which is used in click chemistry.
Solubility
Soluble in DMSO, DMF, DCM, chloroform, THF, and water.Miscible with dimethylsulfoxide, dimethyl formamide, dichloromethane, tetrahydrofuran, chloroform and water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88192-19-2
Formula molecolare C3H8N4
Molecular Weight (g/mol) 100.125
Numero MDL MFCD11046568
InChI Key OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
PubChem CID 150110
IUPAC Name 3-azidopropan-1-amine
SMILES C(CN)CN=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Azido-1-propylamine
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Formula lineare N3CH2CH2CH2NH2
Quantità 100 mg
Numero UN UN1993
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Peso formulazione 100.12
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Azido-1-propylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Azido-1-propylamine